1,4,7,10-Tetraazacyclododecan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
294322500 294320010 294320500
ACRO294322500EA 1380 DKK
ACRO294322500 ACRO294320010 ACRO294320500
1,4,7,10-Tetraazacyclododecan 97%
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane
Formel: C₈H₂₀N₄
Smeltepunkt: 108…113 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00066281
CAS-nummer: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %