1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
269330010 269330050 269330250
ACRO269330010EA 577 DKK
ACRO269330010 ACRO269330050 ACRO269330250
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Formel: C₁₀H₂₄N₄
Smeltepunkt: 185…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005105
CAS-nummer: 295-37-4
EINECS: 206-039-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %