2-Brombenzylbromid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11285.09 A11285.18 A11285.30
A11285.09EA 651 DKK
A11285.09 A11285.18 A11285.30
2-Brombenzylbromid ≥98%
2-Brombenzylbromid
Purity: 98% CAS No.: 3433-80-5 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 127-129°/19mm Beilstein Reference: 971015 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000173
Formel: C₇H₆Br₂
Kogepunkt: 127…129 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: 29…32 °C
Massefylde: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000173
CAS-nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,II