α,3,5-Tribromtoluen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
A12726.03 A12726.06 A12726.14
A12726.03EA 667 DKK
A12726.03 A12726.06 A12726.14
α,3,5-Tribromtoluen ≥99%
α,3,5-Tribromtoluen
Purity: 99% CAS No.: 56908-88-4 Molecular Formula: C7H5Br3 Formula Weight: 328.84 Melting Point: 93-95° Beilstein Reference: 3237827 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00052415
Formel: C₇H₅Br₃
Molekylvægt: 328.83 g/mol
Kogepunkt: 173 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052415
CAS-nummer: 56908-88-4
UN nummer: 1759
ADR: 8 III