2,5-Dibromtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19418.06
A19418.14
A19418.06EA
372
DKK
A19418.06
A19418.14
2,5-Dibromtoluen ≥98%
2,5-Dibromtoluen
Purity: 98%
CAS No.: 615-59-8
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formel:
C₇H₆Br₂ Kogepunkt: 106…108 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 5…6 °C Massefylde: 1,813 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000090 CAS-nummer: 615-59-8 EINECS: 210-437-0 |