3,5-Dibromtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13756.22
A13756.06
A13756.14
A13756.22EA
7730
DKK
A13756.22
A13756.06
A13756.14
3,5-Dibromtoluen ≥98%
3,5-Dibromtoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 1611-92-3
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formel:
C₇H₆Br₂ Kogepunkt: 246 °C Smeltepunkt: 37…41 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013528 CAS-nummer: 1611-92-3 |