2,6-Dibromtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A11832.03
A11832.06
A11832.03EA
505
DKK
A11832.03
A11832.06
2,6-Dibromtoluen ≥98%
2,6-Dibromtoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 69321-60-4
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 2-6°
Boiling Point: 112-113°/7mm
Beilstein Reference: 3235502
MDL No.: MFCD00013524
Formel:
C₇H₆Br₂ Molekylvægt: 249.93 g/mol Kogepunkt: 112…113 °C (7 mmHg) Smeltepunkt: 2…6 °C Massefylde: 1.812 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013524 CAS-nummer: 69321-60-4 |