3-Phenylpropylbromid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-3-phenylpropane
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
A14050.0EEA
6780
DKK
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
3-Phenylpropylbromid ≥98%
3-Phenylpropylbromid
Purity: 98%
CAS No.: 637-59-2
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 2205527
MDL No.: MFCD00000257
Formel:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Molekylvægt: 199.09 g/mol Kogepunkt: 219…220 °C Massefylde: 1.308 Flammepunkt: 101 °C (213 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000257 CAS-nummer: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |