3-Phenylpropylbromid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-phenylpropane
107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 210 DKK
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
3-Phenylpropylbromid 98%
3-Phenylpropylbromid
Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Molekylvægt: 199.09 g/mol
Kogepunkt: 219…220 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.31 g/cm³
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000257
CAS-nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %