2-Phenylethylbromid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
A12528.22
A12528.36
A12528.22EA
392
DKK
A12528.22
A12528.36
2-Phenylethylbromid ≥98%
2-Phenylethylbromid
Purity: 98%
CAS No.: 103-63-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -56°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507487
MDL No.: MFCD00000240
Formel:
BrCH₂CH₂C₆H₅ Molekylvægt: 185.06 g/mol Kogepunkt: 220…221 °C Smeltepunkt: –56 °C Massefylde: 1.355 Flammepunkt: 89 °C (192 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000240 CAS-nummer: 103-63-9 EINECS: 203-130-8 |