2-Phenylethylbromid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
106941000 106945000 106940025
ACRO106941000EA 362 DKK
ACRO106941000 ACRO106945000 ACRO106940025
2-Phenylethylbromid 98%
2-Phenylethylbromid
Formel: BrCH₂CH₂C₆H₅
Molekylvægt: 185.06 g/mol
Kogepunkt: 220…221 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –56 °C
Massefylde: 1.35 g/cm³
Flammepunkt: 89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000240
CAS-nummer: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %