1-Brom-1-phenylethan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16839.14 A16839.22 A16839.36
A16839.14EA 687 DKK
A16839.14 A16839.22 A16839.36
1-Brom-1-phenylethan ≥97%
1-Brom-1-phenylethan
Purity: 97% CAS No.: 585-71-7 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: -65° Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 507210 MDL No.: MFCD00000139
Formel: C₆H₅CHBrCH₃
Kogepunkt: 200 °C
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 1,356
Flammepunkt: 81 °C (177 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000139
CAS-nummer: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM