1-Phenyl-1-propyn 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Propynylbenzene, Prop-1-yn-1-ylbenzene
171320050 171320250
ACRO171320050EA 691 DKK
ACRO171320050 ACRO171320250
1-Phenyl-1-propyn 99%
1-Phenyl-1-propyn
Formel: C₆H₅CCCH₃
Kogepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,92 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009272
CAS-nummer: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %