Benzen, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
12540-50ML-F 12540-5ML-F
12540-50ML-FEA 0 DKK
12540-50ML-F 12540-5ML-F
Benzen, Supelco®
Benzen
Formel: C₆H₆
Kogepunkt: 80,1 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003009
CAS-nummer: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN nummer: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=195f967e9e53065b2ed6eadc5ca12dfa3f7930ed&vid=b973b9785fd03a80a3bef7ce0efb171436ea53eb&prid=web&clid=SAPDAM