Klemmer med tre tænger
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5420 5551
BOCH5420EA 1680 DKK
BOCH5420 BOCH5551
Klemmer med tre tænger
Klemmer Universalklemmer
Three pronged retort clamps made of stainless steel.
  • Fingers are covered with a silicone coating