Burners, Teclu
Leverandør: BOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7100 7110
BOCH7100EA 1490 DKK
BOCH7100 BOCH7110
Burners, Teclu
Varmeapparater Gasbrændere
These burners have air regulation and reach a maximum temperature of 1300 °C.
Certificeringer: DIN 30665