Prøvetagere, Pigment Lance
Leverandør: Bürkle
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
231-0485EA 9690 DKK
231-0485 231-0483 231-0484 231-0481 231-0482 231-0480
Prøvetagere, Pigment Lance
Prøvetagere Prøvetager til fast materiale
Pigmentspyd til indsamling af prøver af pigmenter, pastaer og agglomerede bulkvarer.
  • Med halvåbent rør 50%, til meget klæbende produkter
  • Med kvartåbent rør 25%, til let klæbende produkter
  • Rustfrit stål V4A (1,4404)