Thiophenol zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
MQ200
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
8.08159.0005EA 414 DKK
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
Thiophenol zS, Sigma-Aldrich®
Thiophenol
Formel: C₆H₆S
Molekylvægt: 110.18 g/mol
Kogepunkt: 169
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1.0728 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 50
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004826
CAS-nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN nummer: 2337
ADR: 6.1 (3) I
Merck Index: 12,09492