Thiophenol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
138870010 138870250 138875000 138870050
ACRO138870010EA 1450 DKK
ACRO138870010 ACRO138870250 ACRO138875000 ACRO138870050
Thiophenol 99%
Thiophenol
Formel: C₆H₆S
Molekylvægt: 110.18 g/mol
Kogepunkt: 167…169 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1.078 g/cm³
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004826
CAS-nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN nummer: 2337
ADR: 6.1
Merck Index: 12,09492
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %