Phenol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
0038.2 0038.1 0038.3
ROTH0038.2EA 0 DKK
ROTH0038.2 ROTH0038.1 ROTH0038.3
Phenol
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Molekylvægt: 94.11 g/mol
Kogepunkt: 181.7
Smeltepunkt: 40.8
Massefylde: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 81
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN nummer: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390