Kieselgel, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
717177-1KG 717177-25KG 717177-5KG
717177-1KGEA 746 DKK
717177-1KG 717177-25KG 717177-5KG
Kieselgel, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9681ea4a269194b67d7830fdda609333850a3e81&vid=6a82d6e47720aa2ad03859036fc48670933279d0&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91a977b99d887833a9e9e5a371088db83bfe4510&vid=992e02326a976158e0be29020a7612b1f6487ba3&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d6471b391e5d97151aa529e5d0532a0d4a141a6&vid=38a942dda9aba78a1e0811c7d894d33695edbd4f&prid=web&clid=SAPDAM