Phenol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22296.0100 8.22296.0500 8.22296.1000
8.22296.0100EA 279 DKK
8.22296.0100 8.22296.0500 8.22296.1000
Phenol til syntese, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Kogepunkt: 181,7 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN nummer: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 84 g/l (20 °C)
Melting Point 40.8 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 181.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Explosion Limit 1.3 - 9.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 595 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials