1-Octylboronsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19964.03
L19964.06
L19964.14
L19964.03EA
334
DKK
L19964.03
L19964.06
L19964.14
1-Octylboronsyre ≥97%
1-Octylboronsyre
Purity: 97%
CAS No.: 28741-08-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7B(OH)2
Formula Weight: 158.05
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1739759
Formel:
C₈H₁₉BO₂ Smeltepunkt: 81…85 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01074560 CAS-nummer: 28741-08-4 |