1-Cyanocyclopropancarboxylsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27730.06
H27730.03
H27730.06EA
1550
DKK
H27730.06
H27730.03
1-Cyanocyclopropancarboxylsyre ≥97%
1-Cyanocyclopropancarboxylsyre
Purity: 97%
CAS No.: 6914-79-0
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: 143-149°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00190651
Formel:
C₅H₅NO₂ Smeltepunkt: 143…149 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00190651 CAS-nummer: 6914-79-0 UN nummer: 2923 ADR: 8,III |