3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
10009591-1 10009591-5
CAYM10009591-1EA 899 DKK
CAYM10009591-1 CAYM10009591-5
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT)
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT)
Formel: C₁₈H₁₆N₅BrS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011964
CAS-nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5