2,3-Dihydrofuran 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
190441000 190445000
ACRO190441000EA 716 DKK
ACRO190441000 ACRO190445000
2,3-Dihydrofuran 98+%
2,3-Dihydrofuran
Formel: C₄H₆O
Massefylde: 0,927 g/cm³
Flammepunkt: –24 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003205
CAS-nummer: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Tetrahydrofuran ≤1.0 % (GC)