β-Ionon (syntetisk) 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
297130050 297131000 297135000
ACRO297130050EA 186 DKK
ACRO297130050 ACRO297131000 ACRO297135000
β-Ionon (syntetisk) 96%
β-Ionon
Formel: C₁₃H₂₀O
Flammepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001549
CAS-nummer: 14901-07-6
EINECS: 201-224-3
UN nummer: 3082
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.941 to 0.947