Dimethylbrommalonat 90% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
305190050 305190250
ACRO305190050EA 226 DKK
ACRO305190050 ACRO305190250
Dimethylbrommalonat 90% tech.
Dimethylbrommalonat
Formel: C₅H₇BrO₄
Kogepunkt: 105…108 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1,6 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025865
CAS-nummer: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %