Diethylbrommalonat 90+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
114190250 114191000 114195000
ACRO114190250EA 470 DKK
ACRO114190250 ACRO114191000 ACRO114195000
Diethylbrommalonat 90+%
Diethylbrommalonat
Formel: C₇H₁₁BrO₄
Kogepunkt: 233…235 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,4 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009138
CAS-nummer: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %