2-Chlorcyclopentanon 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
108970050 108970250
ACRO108970050EA 509 DKK
ACRO108970050 ACRO108970250
2-Chlorcyclopentanon 97% stabilised
2-Chlorocyclopentanone
Formel: C₅H₇ClO
Kogepunkt: 72…74 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,18 g/cm³
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001410
CAS-nummer: 694-28-0
EINECS: 211-769-9
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 1 % Potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤20 APHA