(S)-(+)-2-Hydroxyisovalerianesyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
10007090-1 10007090-5 10007090-500
CAYM10007090-1EA 1160 DKK
CAYM10007090-1 CAYM10007090-5 CAYM10007090-500
(S)-(+)-2-Hydroxyisovalerianesyre
(S)-(+)-2-Hydroxyisovalerianesyre
Formel: C₅H₁₀O₃
Molekylvægt: 118.13 g/mol
MDL Number: MFCD00066443
CAS-nummer: 17407-55-5