Ammoniumacetat 7.5 M in aqueous solution
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetic acid ammonium salt
39751.01 39751.02 3975.01
SERA39751.01EA 275.97 DKK
SERA39751.01 SERA39751.02 SERA3975.01
Ammoniumacetat 7.5 M in aqueous solution
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molekylvægt: 77.08 g/mol
Smeltepunkt: 114
Flammepunkt: 136
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM