Isophorondiisocyanat 98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 4098-71-9
Molecular Formula: C12H18N2O2
Formula Weight: 222.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: -60°
Boiling Point: 153°/10mm
Beilstein Reference: 2726467
UN No.: 2290
MDL No.: MFCD00064956
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Molekylvægt: 222.29 g/mol Kogepunkt: 153 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: –60 °C Massefylde: 1.061 Flammepunkt: 163 °C (325 °F) |
MDL Number:
MFCD00064956 CAS-nummer: 4098-71-9 EINECS: 223-861-6 UN nummer: 2290 ADR: 6.1 III |