2-Chlor-6-fluorbenzothiazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
H32383.03 H32383.06
H32383.03EA 889 DKK
H32383.03 H32383.06
2-Chlor-6-fluorbenzothiazol ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 399-74-6 Molecular Formula: C7H3ClFNS Formula Weight: 187.62 Melting Point: 89-93° MDL No.: MFCD04448822
Formel: C₇H₃ClFNS
Smeltepunkt: 89…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04448822
CAS-nummer: 399-74-6