Indol-3-ylacetonitril 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
156650250 156650050
ACRO156650250EA 991 DKK
ACRO156650250 ACRO156650050
Indol-3-ylacetonitril 97%
Indol-3-ylacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
Kogepunkt: 156…160 °C (,2 mmHg)
Smeltepunkt: 35…37 °C
Flammepunkt: 206 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005628
CAS-nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6110 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 4.5