Methylindol-4-carboxylat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L16021.03
L16021.06
L16021.03EA
393
DKK
L16021.03
L16021.06
Methylindol-4-carboxylat ≥99%
Methylindol-4-carboxylat
Purity: 99%
CAS No.: 39830-66-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 141826
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molekylvægt: 175.19 g/mol Smeltepunkt: 68…71 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00191222 CAS-nummer: 39830-66-5 |