Methylindol-3-carboxylat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L14516.14
L14516.22
L14516.14EA
592
DKK
L14516.14
L14516.22
Methylindol-3-carboxylat ≥99%
Methylindol-3-carboxylat
Purity: 99%
CAS No.: 942-24-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 142023
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molekylvægt: 175.19 g/mol Smeltepunkt: 149…152 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00189407 CAS-nummer: 942-24-5 |