3-Acetoxyindol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
156660010 156660050
ACRO156660010EA 511 DKK
ACRO156660010 ACRO156660050
3-Acetoxyindol 97%
3-Acetoxyindol
Formel: C₁₀H₉NO₂
Smeltepunkt: 128…131 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014561
CAS-nummer: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %