5-Bromoxindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50573.03
H50573.06
H50573.03EA
1140
DKK
H50573.03
H50573.06
5-Bromoxindol ≥98%
5-Bromoxindol
Purity: 98%
CAS No.: 20870-78-4
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
MDL No.: MFCD00456998
Formel:
C₈H₆BrNO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00456998 CAS-nummer: 20870-78-4 |