Geraniol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
410900250
410901000
410900050
410905000
410900025
ACRO410900250EA
435
DKK
ACRO410900250
ACRO410901000
ACRO410900050
ACRO410905000
ACRO410900025
Geraniol 99%
Geraniol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molekylvægt: 154.25 g/mol Kogepunkt: 229…230 °C (757 mmHg) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 0.878 g/cm³ Flammepunkt: 76 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002917 CAS-nummer: 106-24-1 EINECS: 203-377-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |