Nerol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
376540250 376541000 376545000
ACRO376540250EA 250 DKK
ACRO376540250 ACRO376541000 ACRO376545000
Nerol 97%
Nerol
Formel: C₁₀H₁₈O
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063204
CAS-nummer: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %