3,3',4,4'-Benzophenontetracarboxylsyredianhydrid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
A16529.22 A16529.36 A16529.A4
A16529.22EA 405 DKK
A16529.22 A16529.36 A16529.A4
3,3',4,4'-Benzophenontetracarboxylsyredianhydrid ≥97%
3,3',4,4'-Benzophenontetracarboxylsyredianhydrid
Purity: 97+% CAS No.: 2421-28-5 Molecular Formula: C17H6O7 Formula Weight: 322.23 Flash Point: 324°(615°F) Melting Point: 220-226° Boiling Point: 320°/5mm Beilstein Reference: 761777 MDL No.: MFCD00005923
Formel: C₁₇H₆O₇
Molekylvægt: 322.23 g/mol
Kogepunkt: 320 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 220…226 °C
Massefylde: 1.570
Flammepunkt: 324 °C (615 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005923
CAS-nummer: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1