Mycophenolic acid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
29860.01 29860.02
SERA29860.01EA 0 DKK
SERA29860.01 SERA29860.02
Mycophenolic acid
Mycophenolic acid
Formel: C₁₇H₂₀O₆
Molekylvægt: 320.34 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036814
CAS-nummer: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3