Mycophenolic acid, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
475913-100
475913-500
475913-100EA
1830
DKK
475913-100
475913-500
Mycophenolic acid, Millipore®
Mycophenolic acid
Formel:
C₁₇H₂₀O₆ Molekylvægt: 320.34 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00036814 CAS-nummer: 24280-93-1 EINECS: 246-119-3 |