Erythrosin B dinatriumsalt
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: C.I. 45430
A14180.14 A14180.22 A14180.36
A14180.14EA 558 DKK
A14180.14 A14180.22 A14180.36
Erythrosin B dinatriumsalt
Erythrosin B dinatriumsalt
CAS No.: 568-63-8 Molecular Formula: C20H6I4Na2O5 Formula Weight: 879.87 MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Formel: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Molekylvægt: 879.86 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144257
CAS-nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-046-0