1,3,5-Trimethoxybenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 647 DKK
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
1,3,5-Trimethoxybenzen 99%
1,3,5-Trimethoxybenzen
Formel: C₉H₁₂O₃
Kogepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 50…53 °C
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008385
CAS-nummer: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %