Isoamylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14724.0250 8.14724.1000
8.14724.0250EA 330 DKK
8.14724.0250 8.14724.1000
Isoamylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Isoamylbutyrat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molekylvægt: 158.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044888
CAS-nummer: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN nummer: 2620
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.5 g/l (50 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 178 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Flash Point 59 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)