1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorphosphat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
356760050 356760250
ACRO356760050EA 638 DKK
ACRO356760050 ACRO356760250
1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorphosphat 98+%
1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorphosphat
Formel: C₁₂H₂₃F₆N₂P
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427617
CAS-nummer: 304680-36-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.0 % (K.F.)
NMR (1H-NMR) ≥98.0 %