Tryptamin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11116.09 A11116.18
A11116.09EA 393 DKK
A11116.09 A11116.18
Tryptamin ≥98%
Tryptamin
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Kogepunkt: 137 °C (0,15 mmHg)
Smeltepunkt: 111…116 °C
Flammepunkt: 185 °C (365 °F)
MDL Number: MFCD00005661
CAS-nummer: 61-54-1
EINECS: 200-510-5
Merck Index: 14,9796