3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
A14669.03 A14669.06
A14669.03EA 948 DKK
A14669.03 A14669.06
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol ≥98%
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol
Purity: 98% CAS No.: 130783-02-7 Molecular Formula: C8H4F6S Formula Weight: 246.18 Boiling Point: 63-64°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042273
Formel: C₈H₄F₆S
Molekylvægt: 246.18 g/mol
Kogepunkt: 63…64 °C (15 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042273
CAS-nummer: 130783-02-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III